Documenti fondamentali
288306
Sigma-Aldrich
Cloroformio
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
contiene
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Confezionamento
Sure/Seal of 1, 2 L
Sure/Seal of 100, 12x100 mL
Impurezze
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cloroformio è un solvente organico clorurato volatile i cui vapori hanno un effetto narcotico. Essendo sensibile alla luce, può degradarsi nel tempo. Ciò può essere impedito aggiungendo etanolo come stabilizzante. L′aggiunta aumenterà la polarità del solvente e potrà avere un effetto su determinate applicazioni.
Applicazioni
Il cloroformio è stato usato come solvente per sciogliere i lipidi, oltre che come detergente. Può inoltre essere usato nel processo di estrazione con solvente e per la ricristallizzazione.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Cloroformio for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07024
Cloroformio
Cloroformio ACS spectrophotometric grade, &#8805;99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
366919
Cloroformio
Cloroformio contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
472476
Cloroformio
Cloroformio suitable for HPLC, &#8805;99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
366927
Cloroformio
Cloroformio HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
650471
Cloroformio
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (LB) monolayer of a tris (2,2'-bipyridine) ruthenium (2+)-based surfactant on semiconductor and metal electrodes
Zhang X and Bard AJ
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop
Liu H and Dasgupta PK
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Mariya M Kucherenko et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (46)(46), doi:10-doi:10 (2011-01-06)
The molecular characterization of muscular dystrophies and myopathies in humans has revealed the complexity of muscle disease and genetic analysis of muscle specification, formation and function in model systems has provided valuable insight into muscle physiology. Therefore, identifying and characterizing
High activity and regenerability of a palladium-gold catalyst for chloroform degradation.
Velazquez JC, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015)