Documenti fondamentali
366919
Sigma-Aldrich
Cloroformio
ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Grado
ACS spectrophotometric grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
contiene
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
<0.03% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C (with ethanol stabilizer)
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.25
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.05
λ: 290-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chloroform is a is a colorless, volatile chlorinated organic solvent whose vapors have narcotic effect. It is susceptible to degradation with time which can be suppressed by adding ethanol as a stabilizer. Since ethanol is added in higher concentration it leads to increase in polarity which may have a potential influence on some of the applications. Spectrophotometric grade chloroform shows low UV absorption which makes it an ideal solvent for spectrophotometry.
Applicazioni
Chloroform (spectrophotometric grade) was used in the following processes:
  • Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
  • Preparing phospholipid solutions.
  • As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
It may be used as:
  • Solvent for recrystallization.
  • Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
  • Extractant in solvent extraction process.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cloroformio &#8805;99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
C7559
Cloroformio
Cloroformio for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.02432
Cloroformio
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)