244813
Reactive Blue 4
Dye content 35 %
Sinonimo/i:
1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid, Procion® blue MX-R
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 35%
λmax
595 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1c(cc(Nc2ccc(c(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)c2)S(O)(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c14)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... P2rx1(25505)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?