Key Documents
33267
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
Sinonimo/i:
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.27
Beilstein:
1716449
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (KT)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
~250 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)