127027
N-Methyl-1,3-diaminopropane
98%
Sinonimo/i:
3-(Methylamino)propylamine, N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
139-141 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?