235601
N,N-Dimethylindoaniline
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
Phenol Blue
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
133-134 °C (lit.)
λmax
608 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-16(2)13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10H,1-2H3
LHGMHYDJNXEEFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?