370088
Nile Blue A perchlorate
Dye content 95 %
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
290-292 °C (dec.) (lit.)
λmax
628 nm
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C20H19N3O.ClHO4/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;2-1(3,4)5/h5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)
OUAWJLNOTQAOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
370088-1G | 4061831833355 |
370088-5G | 4061833322574 |