23182
(+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
≥18 mM in acetone, for chiral derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
(+)-FLEC solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChiraSelect™
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC)
Qualità
LiChropur™
Concentrazione
≥18 mM in acetone
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.359
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OC(C1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)