1.10141
Salmosyst Selective Supplement
for Salmonella spp., pack of 250 tablets, for use with Salmosyst Broth Base
Sinonimo/i:
Salmonella selective supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Composizione
Brilliant green, 0.0007 g (per tablet)
Calcium carbonate, 0.1 g (per tablet)
Ox bile, 0.08 g (per tablet)
Potassium tetrathionate, 0.2 g (per tablet)
Confezionamento
pack of 250 tablets
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with Salmosyst Broth Base
Salmonella spp.
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Risultati analitici
Growth test:
passes test
: conforms
Note legali
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3