Documenti fondamentali
215155
Sigma-Aldrich
Hydrazine
anhydrous, 98%
About This Item
Formula condensata:
NH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1 (37 °C, vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 30.7 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Limite di esplosione
99.99 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
113.5 °C (lit.)
Punto di fusione
1.4 °C (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hydrazine is the simplest diamine mainly used as a reducing agent.
Sensitive determination of hydrazine with detection limit of 10.0nM has been achieved by employing an electrochemical sensor. Hydrazine undergoes dehydrogenation in the presence of bimetallic NiRh nanoparticles (NPs) supported on nitrogen-doped porous carbon (NPC) derived from metal-organic frameworks (ZIF-8) to afford hydrogen.
Applicazioni
Hydrazine has been used as one of the reaction components in the synthesis of a soluble chalcogenidometallate cluster salt, which is a precursor for the preparation of SnSe2.
Hydrazine may be used in the synthesis of:
  • pyridyl aminated O-linked sugar chains from glycoproteins
  • nanocomposite of manganese oxide embedded in graphene sheets (GS–Mn3O4)
  • formyl hydrazine by reacting with ethyl formate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Release of O-linked sugar chains from glycoproteins with anhydrous hydrazine and pyridylamination of the sugar chains with improved reaction conditions.
Kuraya N and Hase S.
Journal of Biochemistry, 112(1), 122-126 (1992)
Rapid microwave-assisted synthesis of Mn 3 O 4?graphene nanocomposite and its lithium storage properties
Li L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(8), 3600-3605 (2012)
Hadi Mahmoudi Moghaddam et al.
Environmental monitoring and assessment, 187(7), 407-407 (2015-06-06)
Hydrazine and phenol are two important environmental pollutants. In this work, an electrochemical sensor for the selective and sensitive detection of hydrazine in presence of phenol was developed by the bulk modification of carbon paste electrode (CPE) with TiO2 nanoparticles
Yoriko Nonomura et al.
Scientific reports, 9(1), 1551-1551 (2019-02-09)
Membrane proteins (such as ion channels, transporters, and receptors) and secreted proteins are essential for cellular activities. N-linked glycosylation is involved in stability and function of these proteins and occurs at Asn residues. In several organs, profiles of N-glycans have
NiRh nanoparticles supported on nitrogen-doped porous carbon as highly efficient catalysts for dehydrogenation of hydrazine in alkaline solution.
Xia B, et al.
Nano Research, 8(11), 3472-3479 (2015)