21327-U
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 23s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.64 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip stainless steel (point style 1)
Misura ago
23s ga (cone tip)
Caratteristiche
point style 1
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7786-01
Lungh. × D.E. ago
43 mm × 0.64 mm
Volume
5-10 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)