Key Documents
20795-U
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Descrizione
Microliter
Caratteristiche
needle type N (cemented)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 84852
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Descrizione generale
  • Same quality performance as 700 series, with additional benefits
  • The extended metal handle is removable and field repairable
  • The plunger stem resists bending
  • Accurate to within ±1% of the total volume
  • Temperature limit: 50°C for cemented needles, 115°C for removable needle
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Siringa Hamilton® 701N 701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
28615-U
Siringa Hamilton® 701N