Documenti fondamentali
21317
Siringa Hamilton® Microliter, ago cementato
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type N (fixed needle)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80390
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descrizione generale
La siringa Hamilton′s Microliter deve essere usata per l′iniezione di liquidi. Questa siringa è costituita da un cilindro di vetro e uno stantuffo di acciaio inossidabile adattato a mano. Ogni singolo stantuffo viene adattato al corrispondente cilindro della siringa.
Lo stantuffo non deve essere usato con altre siringhe.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis