201316
Quinaldine Red
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
2-(4-Dimethylaminostyryl)-1-ethylquinolinium iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 95%
tecniche
titration: suitable
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL, clear, dark red
λmax
528 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
InChI
1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?