465224
Sunset Yellow FCF
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Food Yellow 3, Orange Yellow S
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 90%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Densità
0.617 g/cm3 at 26 °C
λmax
482 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥20000 at 479-485 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
OIQPTROHQCGFEF-QIKYXUGXSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal