198099
Methyl violet 2B
certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Basic Violet 1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
Composizione
Dye content, 75%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
137 °C (dec.) (lit.)
λmax
584 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli