18282
Hexyl hexanoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Hexyl caproate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
245-246 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?