17776
Chlortetracycline
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Chlorotetracycline
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Penicillium spp.
Stringa SMILE
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4C3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31)/t7-,8-,15-,21-,22-/m0/s1
CYDMQBQPVICBEU-XRNKAMNCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?