Documenti fondamentali
17121
Millipore
Aspergillus Differentiation Agar (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
AFPA (Base)
About This Item
Codice UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
dichloran, 0.002 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
yeast extract, 20 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
6.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Aspergillus spp.
Applicazioni
Aspergillus Differentiation Agar (Base) has been used in the cell culture of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus.
Nota sulla preparazione
Suspend 22.75 g in 500 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool around 50°C and aseptically add sterile rehydrated contents of 1 vial of Chloramphenicol Selective Supplement (Cat. No. 29231). Mix well.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hsin-Bai Yin et al.
Poultry science, 94(9), 2183-2190 (2015-07-29)
Aflatoxins (AF) are toxic metabolites primarily produced by molds, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Contamination of poultry feed with AF is a major concern to the poultry industry due to severe economic losses stemming from poor performance, reduced egg production