77199
Mycological Peptone for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from bovine meat, Mycological Peptone
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peptone, mycological, suitable for microbiology
Origine biologica
bovine liver
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
amino-nitrogen, ≥3.8%
total nitrogen (N), ≥9%
Residuo alla calcinazione
≤15%
Perdita
≤12.0% loss on drying
pH
5-7 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear to very faintly turbid, yellow to brown
applicazioni
food and beverages
microbiology
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?