15138
Bisphenol A diglycidyl ether
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, BADGE, D.E.R.™ 332
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
40-47 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 15138 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
264 - 268 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)