13220
Manganese(II) chloride monohydrate
≥97.0%
Sinonimo/i:
Manganese dichloride monohydrate
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.01% heavy metals (as Pb)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤200 mg/kg
Stringa SMILE
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?