11536
Lead(II,IV) oxide
≥96%
Sinonimo/i:
Minium, Red lead oxide, Trilead tetraoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: lead
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.1% in HNO3/H2O2 insoluble matter
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?