211907
Lead(II) oxide
powder, <10 μm, ReagentPlus®, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lead monoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Dimensione particelle
<10 μm
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
886 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3