Documenti fondamentali
243582
Sigma-Aldrich
Lead(II) carbonate basic
−325 mesh
Sinonimo/i:
Lead(2+) dicarbonate dihydroxide, Trilead bis(carbonate) dihydroxide
About This Item
Formula condensata:
(PbCO3)2·Pb(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
775.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
78.0-82.0% Pb basis (EDTA titration)
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
400 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[PbH2++].[PbH2++].O[PbH2]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.2H2O.3Pb/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
RYZCLUQMCYZBJQ-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Lead(II) carbonate basic is also known as whitelead. It is insoluble in waterand ethanol. It is widely used as a white pigment for paintingapplications.
Applicazioni
Lead(II) carbonate basic can be used:
  • As a precursor to synthesize formamidinium lead iodide perovskite nanocrystals, for optoelectronic devices.
  • To fabricate Pb3(OH)2(CO3)2/C anode materials for lithium-ion batteries.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.