Key Documents
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D3H11NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.18
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Glyphosate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
Glyphosate
Ethephon ≥96% (titration)
Sigma-Aldrich
C0143
Ethephon