608629
Glifosato-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)