Documenti fondamentali
90479
Supelco
Glifosato-2-13C,15N
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula condensata:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥99% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Descrizione generale
Il glifosato è uno degli erbicidi più utilizzati, specialmente in applicazioni agricole quali il controllo della vegetazione e delle erbacce.
Applicazioni
Il glifosato-2-13C,15N può essere utilizzato come standard di riferimento per la determinazione del glifosato-2-13C,15N in campioni di acqua salmastra naturale mediante cromatografia liquida ad alta prestazione abbinata a spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS). Può essere adoperato come standard interno per l′analisi del glifosato, dell′acido aminometilfosfonico e del glufosinato in campioni d′acqua mediante estrazione in fase solida (SPE) seguita da HPLC/MS.
Risultati analitici
Arricchimento in 13C ≥99 atom% in base al precursore marcato
Arricchimento in 15N ≥98 atom% in base al precursore marcato
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Optimization of an Enrichment and LC-MS/MS Method for the Analysis of Glyphosate and Aminomethylphosphonic Acid (AMPA) in Saline Natural Water Samples without Derivatization
Pupke D, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 7(338), 2-2 (2016)
Methods of analysis by the US geological survey organic geochemistry research group-determination of glyphosate, aminomethylphosphonic acid, and glufosinate in water using online solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography/mass spectrometry
Lee EA, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 7(338), 2-2 (2002)
Lene Nørby Nielsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 364-376 (2017-11-03)
Recently, concerns have been raised that residues of glyphosate-based herbicides may interfere with the homeostasis of the intestinal bacterial community and thereby affect the health of humans or animals. The biochemical pathway for aromatic amino acid synthesis (Shikimate pathway), which
Articoli
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.