04313
Fluorocult® DEV Lactose Peptone Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic, FluoroCult®
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
bromocresol purple, 0.02 g/L
lactose, 10.0 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronidase, 0.1 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soya, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptophan, 1.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
FluoroCult®
NutriSelect® Basic
pH finale
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)