Documenti fondamentali
1.10620
Millipore
LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER
for microbiology Fluorocult®
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
FluoroCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
17 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Note legali
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2