Documenti fondamentali
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
Sinonimo/i:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D33H3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥97.5 atom % D (NMR)
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Spostamento di massa
M+33
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)