47080-U
Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Applicazioni
- Development of a method to identify bacteria based on the gas chromatographic-vacuum ultraviolet spectroscopic (GC-VUV) analysis of bacterial fatty acid methyl esters (FAMEs)
- Fatty acid methyl ester (FAME) profiling of biodiesel obtained from microbial oil after its transesterification by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- GC-FID method-based separation and determination of fatty acid methyl esters (FAMEs) in the lipid extracts of leptocephalus larva of eels
Altre note
Analita
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of null
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
47080-U | 4061832359403 |