00881
(±)-4-Hydroxypropranolol hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
1-[(4-Hydroxy-1-naphthyl)oxy]-3-(isopropylamino)- 2-propanol hydrochloride, 4′-Hydroxypropranolol hydrochloride, 4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}-1-naphthalenol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (AT)
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(O)C2=CC=CC=C21.Cl
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H
ROUJENUXWIFONU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)