Documenti fondamentali
125202
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionamide
98%
Sinonimo/i:
beta-Chloropropionamide, chloropropionamide
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H2,5,6)
JQDXZJYAUSVHDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloropropionamide was used as alkylating agent in the synthesis of 1-(2-carbamoyl-ethyl)indole-3-acetic acid.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of N-alkyl substituted bioactive indolocarbazoles related to Go6976.
Roy S, et al.
Tetrahedron, 62(33), 7838-7845 (2006)