Documenti fondamentali
40-0104
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 9.18 (25 °C)
Sinonimo/i:
pH 9.18 Buffer Calibration Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
Disponibilità
available only in Japan
Livello qualitativo
pH
9.18 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)