28-4120
Sodium silicate solution
CP, liquid
Sinonimo/i:
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Formula condensata:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Codice UNSPSC:
12352302
Prodotti consigliati
Grado
CP
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?