28-3860
Sodium phosphate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
11 (20 °C)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?