28-3720
Fosfato di sodio
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di disodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?