Key Documents
28-2800
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Formula condensata:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.13
Beilstein:
4164348
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
WGK 2