28-2420
Sodio citrato tribasico
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 29.4 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?