Documenti fondamentali
19-4530
Sigma-Aldrich
Mineral spirits
CP
Sinonimo/i:
Mineral turpentine, Ligroin, Petroleum spirits
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
CP
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
2 psi ( 21.1 °C)
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
179-210 °C (lit.)
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)