15-1180
Iron(II) chloride tetrahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
10 mmHg ( 693 °C)
Saggio
98.0-102.0%
Stato
fine crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?