Documenti fondamentali
11-0100
Sigma-Aldrich
Fehling′s reagent (B)
Sinonimo/i:
Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Fehling’s reagent II for sugars
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[K+].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methylene blue certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
M9140
Methylene blue