32312
Potassio sodio tartrato
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (perchloric acid titration)
Sinonimo/i:
Acido L(+)-tartarico, Sale di Rochelle, Sale di Segnette
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99.5% (perchloric acid titration)
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤40 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?