09-0750
Ethyl acrylate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
721 °F
Limite di esplosione
12.1 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Punto di fusione
−71 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?