Documenti fondamentali
05-2690
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
JIS special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.69
Beilstein:
3924168
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
≥98.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
192 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)