05-1560
Carbon disulfide
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Limite di esplosione
50 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. eboll.
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves