05-0370
Caffeina
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
1,3,7-trimetilxantina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.5%
Stato
crystalline
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?