01-3110
Aluminon
JIS special grade
Sinonimo/i:
Aurintricarboxylic acid ammonium salt, ATA, Aluminon, Ammonium aurintricarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
220-225 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?