Documenti fondamentali
ZX0010
Supelco
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Zinc 20 Mesh, Granular Zinc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
Numero indice EU:
231-175-3
Grado
ACS reagent
agenzia
meets USP/NF
Saggio
≥99.8% (complexometric)
Stato
granular
Colore
silver
P. ebollizione
906 °C/1013 hPa
Punto di fusione
419 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (complexometric): 99.8% min
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2